2'-Fluoro-4'-metilacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-metilacetofenona
2'-Fluoro-4'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094331
Núm. CAS: 29427-48-3