2-Fluoro-p-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 24.8 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-cresol
2-Fluoro-p-cresol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C
Densidad: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094332
Núm. CAS: 452-81-3