Etilo 4,4-difluoroacetoacetato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 75.4 EUR
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Etilo 4,4-difluoroacetoacetato 96%
Etilo 4,4-difluoroacetoacetato
Formula: C₆H₈F₂O₃
Pto. Ebullición: 162 °C
Densidad: 1,2418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039277
Núm. CAS: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
UN: 1993
ADR: 3,III