1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-1GEA 55.1 EUR
APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₉H₅F₃O
Densidad: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094333
Núm. CAS: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3,III