1-Fluoro-3-etinilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-3-fluorobenceno
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 209 EUR
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluoro-3-etinilbenceno 98%
1-Fluoro-3-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C
Densidad: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093798
Núm. CAS: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3 III