1-Fluoro-2-etinilbenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 34.8 EUR
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluoro-2-etinilbenceno 97%
1-Fluoro-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
Pto. Ebullición: 150 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00799540
Núm. CAS: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3,III