Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
PC5960-100G PC5960-25G PC5960-500G
APOSPC5960-100GEA 227 EUR
APOSPC5960-100G APOSPC5960-25G APOSPC5960-500G
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Has ability to solubilise gases, e.g Oxygen can be used toaid oxidation of aldehydes, sulphides and alkenes.
Formula: C₁₀F₁₈
MW: 462.08
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.908 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010626
Núm. CAS: 306-94-5
EINECS: 206-192-4