trans-Perfluorodecahidronaftaleno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5960B-10G PC5960B-25G
APOSPC5960B-10GEA 154 EUR
APOSPC5960B-10G APOSPC5960B-25G
trans-Perfluorodecahidronaftaleno 97%
trans-Perfluorodecahidronaftaleno
Formula: C₁₀F₁₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153232
Núm. CAS: 60433-12-7