Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
PC5961-5G
APOSPC5961-5GEA 157 EUR
APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formula: C₉H₁₇F₂O₄P
MW: 258,20 g/mol
Pto. Ebullición: 108…110 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11707108
Núm. CAS: 50889-46-8