1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Perfluorodecan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol
PC5966C-25G PC5966C-1G PC5966C-5G
APOSPC5966C-25GEA 139 EUR
APOSPC5966C-25G APOSPC5966C-1G APOSPC5966C-5G
1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol 98%
1H,1H-Nonadecafluorodecan-1-ol
Formula: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500,1 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 83…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153234
Núm. CAS: 307-37-9