Alcohol 2,5-bis(trifluorometil)bencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5967-25G
PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA
310
EUR
APOSPC5967-25G
APOSPC5967-5G
Alcohol 2,5-bis(trifluorometil)bencilico 98%
Alcohol 2,5-bis(trifluorometil)bencilico
Formula:
C₉H₆F₆O MW: 244,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799484 Núm. CAS: 302911-97-3 |