1-(Bromometil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5969-1G
PC5969-25G
PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5969-1G
APOSPC5969-25G
APOSPC5969-5G
1-(Bromometil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno
1-(Bromometil)-2,5-bis(trifluorometil)benceno
Formula:
C₉H₅BrF₆ Pto. Ebullición: 176 °C Densidad: 1,674 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799485 Núm. CAS: 302911-98-4 UN: 3265 ADR: 8,II |