(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 104 EUR
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formula: C₁₂H₅F₂₁
Pto. Ebullición: 90 °C/20mmHg
Densidad: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236699
Núm. CAS: 154478-87-2