Ácido (2,5-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 174 EUR
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
Ácido (2,5-bis(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2,5-bis(trifluorometil)fenil)acético
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 302912-02-3