1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 58 EUR
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Pto. Ebullición: 146…147 °C
Densidad: 1,691 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094336
Núm. CAS: 7617-93-8