Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C
Densidad: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074997
Núm. CAS: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8 II