Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,2,2,3,4-Hexafluoro-3,4-bis(trifluorometil)ciclobutano
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 611 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano 97%
Perfluoro-1,2-dimethilciclobutano
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formula: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Pto. Ebullición: 45 °C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013737
Núm. CAS: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3