Decafluoro-5,6-bis(trifluorometil)ciclohexano 70%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro-1,2-dimethylcyclohexane
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 388 EUR
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluoro-5,6-bis(trifluorometil)ciclohexano 70%
Decafluoro-5,6-bis(trifluorometil)ciclohexano
Formula: C₈F₁₆
Pto. Ebullición: 101…103 °C
Densidad: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066612
Núm. CAS: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III