Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
PC5979M-100G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 139 EUR
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-25G
Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano, grado técnico
Decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano
Formula: C₈F₁₆
MW: 400.06 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1.828 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001469
Núm. CAS: 335-27-3
EINECS: 206-386-9