Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 121 EUR
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₃F₁₇O₄
MW: 510,10 g/mol
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054723
Núm. CAS: 26131-32-8