2-Cloro-4-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5988-25G PC5988-100G PC5988-5G
APOSPC5988-25GEA 56.7 EUR
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Cloro-4-fluoropiridina 98%
2-Cloro-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039345
Núm. CAS: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III