2,4,5-Trifluoropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formula: C₄HF₃N₂
Pto. Ebullición: 88…91 °C/23mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845791
Núm. CAS: 17573-79-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III