1H,1H,2H,2H-Heneicosafluorododecan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluorododecan-1-ol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluorododecan-1-ol
Formula: C₁₂H₅F₂₁O
MW: 564,14 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039545
Núm. CAS: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II