4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 0 EUR
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formula: C₅H₄Cl₂FN
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092936
Núm. CAS: 119229-74-2