2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5999-1G PC5999-250MG
APOSPC5999-1GEA 159 EUR
APOSPC5999-1G APOSPC5999-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 309…310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202890
Núm. CAS: 241154-08-5