Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6001-100G PC6001-10G PC6001-25G
APOSPC6001-100GEA 348 EUR
APOSPC6001-100G APOSPC6001-10G APOSPC6001-25G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Formula: C₆H₁₄F₃NO₂S
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: <10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321415
Núm. CAS: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II