3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 26.1 EUR
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno 97%
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Henicosafluoro-1-dodeceno
Formula: C₁₂H₃F₂₁
MW: 546,12 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C/14mmHg
Densidad: 1,711 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042346
Núm. CAS: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3