Perfluoroicosano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6004-1G
PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA
125
EUR
APOSPC6004-1G
APOSPC6004-5G
Perfluoroicosano 97%
Perfluoroicosano
Mass spectrometry standard.
Formula:
C₂₀F₄₂ Pto. Ebullición: 320 °C Pto. de fusión: 162…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000438 Núm. CAS: 37589-57-4 EINECS: 253-557-9 |