Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoro(3-oxapentane-1-sulphonic acid)
PC6005-25G PC6005-5G
APOSPC6005-25GEA 575 EUR
APOSPC6005-25G APOSPC6005-5G
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid 97%
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid
Formula: C₄F₉HO₄S
Pto. Ebullición: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153237
Núm. CAS: 113507-82-7
UN: 2586
ADR: 8,III