3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)propeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 836 EUR
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)propeno 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroetoxi)propeno
Formula: C₅H₆F₄O
MW: 158,1 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043822
Núm. CAS: 1428-33-7
UN: 3271
ADR: 3,II