Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6010-100G
PC6010-25G
PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA
130
EUR
APOSPC6010-100G
APOSPC6010-25G
APOSPC6010-5G
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) 97%
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇F₁₆ Pto. Ebullición: 80…84 °C Densidad: 1,745 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040339 Núm. CAS: 335-57-9 EINECS: 206-392-1 |