Ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 111 EUR
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
Ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
Ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115846
Núm. CAS: 53985-49-2