4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6013-1G PC6013-5G PC6013-25G PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6013-1G APOSPC6013-5G APOSPC6013-25G APOSPC6013-10G
4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659466
Núm. CAS: 191165-13-6