3,5-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 299 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo 98%
3,5-Difluoro-4-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115912
Núm. CAS: 104197-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III