5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 29 EUR
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅HBrClF₃N₂
Pto. Ebullición: 44…45 °C/5mmHg
Pto. de fusión: –2 to 0 °C
Densidad: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909762
Núm. CAS: 425392-76-3