Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
PC6023-1G
APOSPC6023-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6023-1G
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,5937 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C/0,3mmHg
Pto. de fusión: 36…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173897
Núm. CAS: 720-01-4