3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 230 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro 98%
3,5-Difluoro-4-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115916
Núm. CAS: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II