Ácido perfluoroheptanoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6034-100G PC6034-25G
APOSPC6034-100GEA 158 EUR
APOSPC6034-100G APOSPC6034-25G
Ácido perfluoroheptanoico 98%
Ácido perfluoroheptanoico
Formula: C₇HF₁₃O₂
Pto. Ebullición: 175 °C
Pto. de fusión: 30 °C
Densidad: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039604
Núm. CAS: 375-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II