1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptan-1-ol, 1H,1H-Perfluoroheptan-1-ol
PC6036-100G
PC6036-25G
PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA
493
EUR
APOSPC6036-100G
APOSPC6036-25G
APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol 97%
1H,1H-Tridecafluoroheptan-1-ol
Formula:
C₇H₃F₁₃O MW: 350,08 g/mol Pto. Ebullición: 147 °C Pto. de fusión: 147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042433 Núm. CAS: 375-82-6 EINECS: 206-796-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...