Ácido (3,5-difluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 0 EUR
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
Ácido (3,5-difluoro-4-metoxifenil)acético 98%
Ácido (3,5-difluoro-4-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₈F₂O₃
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115919
Núm. CAS: 886498-74-4