Perfluoro-1-hepteno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6040-1G
PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA
95.7
EUR
APOSPC6040-1G
APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-hepteno 95%
Perfluoro-1-hepteno
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formula:
C₇F₁₄ Pto. Ebullición: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013577 Núm. CAS: 355-63-5 |