N-Etil-4-(trifluorometoxi)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 118 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Etil-4-(trifluorometoxi)anilina 97%
N-Etil-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Pto. Ebullición: 42…44 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203992
Núm. CAS: 175278-20-3