5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 137 EUR
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂ClFN₂
MW: 156,55 g/mol
Pto. de fusión: 72…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375055
Núm. CAS: 207994-11-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III