5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 94.4 EUR
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
MW: 200,9959 g/mol
Pto. de fusión: 95…100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375030
Núm. CAS: 886373-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III