1-Bromopentadecafluoroheptano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6050-25G PC6050-5G
APOSPC6050-25GEA 203 EUR
APOSPC6050-25G APOSPC6050-5G
1-Bromopentadecafluoroheptano 97%
1-Bromopentadecafluoroheptano
Formula: BrF₂C(CF₂)₅CF₃
Pto. Ebullición: 117…119 °C
Densidad: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013570
Núm. CAS: 375-88-2