Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6051-1G
PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA
125
EUR
APOSPC6051-1G
APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₂H₉F₃O₂S MW: 274,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11100109 Núm. CAS: 1209178-96-0 |