4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 137 EUR
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955325
Núm. CAS: 773108-67-1