N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G PC6056-500MG PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA 219 EUR
APOSPC6056-1G APOSPC6056-500MG APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₁₁H₉F₃INO₂
MW: 371,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827838
Núm. CAS: 935292-71-0