3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC6063-1G PC6063-500MG
APOSPC6063-1GEA 539 EUR
APOSPC6063-1G APOSPC6063-500MG
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₁H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827826
Núm. CAS: 1186404-95-4