5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G
PC6073-1G
PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA
578
EUR
APOSPC6073-5G
APOSPC6073-1G
APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175,55 g/mol Pto. de fusión: 172…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827555 Núm. CAS: 207994-08-9 |